Merck
CBR01670
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-aminotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate hydrochloride
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16ClNO3
分子量:
209.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
Cl.CCOC(=O)C1(N)CCOCC1
InChI
1S/C8H15NO3.ClH/c1-2-12-7(10)8(9)3-5-11-6-4-8;/h2-6,9H2,1H3;1H
InChI Key
QUCVMIRLQOMVJY-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Carsten Ginsel et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 46(10), 1396-1402 (2018-07-27)
The mitochondrial amidoxime reducing component is a recently discovered molybdenum enzyme in mammals which, in concert with the electron transport proteins cytochrome b5 and NADH cytochrome b5 reductase, catalyzes the reduction of N-oxygenated structures. This three component enzyme system plays