Merck
C89005
Sigma-Aldrich
N-シアノアセチルウレタン
98%
別名:
シアノアセチルカルバミン酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCCH2CONHCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
156.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
flakes
mp
167-169 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)NC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-2-11-6(10)8-5(9)3-4-7/h2-3H2,1H3,(H,8,9,10)
InChI Key
HSOGVWWWGVFXGF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C89005-VAR:
C89005-100G:4548173192819
C89005-25G:4548173192826
C89005-1KG:
C89005-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)