Merck
BR92839
BRAND® Erlenmeyer flask with beaded rim and graduation, wide mouth
volume 300 mL
別名:
フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom
ジョイント
joint neck50 mm
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
BRAND 92839
キャパシティ
300 mL
容量
300 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® Erlenmeyer Flask with beaded rim and graduation is a high-quality laboratory vessel designed for versatile use in chemical and biological applications. Made from Boro 3.3 glass, this flask meets DIN ISO 24450 standards, ensuring durability and reliability in various laboratory environments.
特徴および利点
  • Good mechanical resistance
  • Easy to clean
  • Diverse applications
その他情報
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)