物質
PTFE
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 88640
内径
5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® one-way stopcock with nozzles is constructed from high-quality PTFE, offering outstanding chemical resistance for various laboratory applications. This stopcock features a valve lever made of polypropylene (PP) for easy operation and control. It is equipped with integrated hose nozzles, facilitating efficient fluid transfer and connection to hoses. The robust design ensures reliable performance, making it suitable for handling aggressive chemicals and solvents.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)