Merck
BR759240
BRAND® cap for UV-cuvette micro
blue
別名:
Accessories, Caps, Cuvettes, UV-Cuvettes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
SB.32
物質
PE
blue
polyethylene
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
BRAND 759240
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Round covers allow a tight closure and make it possible to store samples down to -20 °C.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5