Merck
BR759235
BRAND® UVキュベットマイクロ
center H 15 mm, volume 70-550 μL, pack of 100 ea (individually wrapped)
別名:
Cuvettes, UV-Cuvettes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
SB.32
包装
pack of 100 ea (individually wrapped)
メーカー/製品名
BRAND 759235
中心高
15 mm
容量
70-550 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • BRAND® UVキュベットマイクロは、管理された室内条件で製造されています。
  • 水分析、化学、ライフサイエンス用途での測定に理想的です。
  • キュベット素材はほとんどの極性溶媒、酸、アルカリ溶液に対して高い耐薬品性を示します。
  • 光路方向が示された透き通った汚れのない光路。
  • 相互汚染のリスクがありません。
  • 型穴番号でグループ分けしています。
  • 石英キュベットの経済的な代替品です。
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1