Merck
BR707535
BRAND® dispenser cylinder with valve block for Titrette®
for 25 mL from serial-number 01K
別名:
ビュレット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 707535
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Structural change from serial-number 01K (January 2012).The assembly of the titrating tube to the valve block has been changed. When ordering spare parts, the serial number must be accounted for.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)