Merck
BR705240
USB cable
angled for HandyStep® touch
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121506
NACRES:
NB.01
特徴
CE compliant
angled for HandyStep® touch
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 705240
関連するカテゴリー
詳細
USB Cable for charging the repetitive pipette HandyStep® touch. Angled for use with wall holder BR705235
法的情報
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
BR705240-1EA4065268239032