Merck
BR701964
BRAND® repair set for TRANSFERPETTOR
for 1/2/3/4/5 μL
別名:
ピペット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.01
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 701964
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Includes: 1 allen key, 1 piston rod with fitted PTFE Transferpettor-seal (above size 20 μL), 1 calibrating gauge, 1 screwdriver, 3 clamping discs, 1 fixing screw, 3 Transferpettor-seals, PTFE 1 mounting block (above size 20 μL).
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)