Merck
BR6783
BRAND® replacement amber inspection windows for Titrette®
別名:
ビュレット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
包装
pack of 2 SETS
メーカー/製品名
BRAND 6783
関連するカテゴリー
詳細
For protection of light-sensitive media, you can replace the clear inspection windows with the amber colored windows (included).
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)