Merck
BR474702
BRAND® microscope slide
cut edges, twin frosted end
別名:
Microscope slides, Microscopy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
MA.01
物質
soda-lime glass
特徴
cut edges, twin frosted end
メーカー/製品名
BRAND 474702
サイズ
76 mm × 26 mm × 1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Made from clear soda-lime glass, hydrolytic class 3.
  • Ground edges are recommended to reduce the risk of injury.
  • Thickness approx.: 1 mm
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)