物質
EPDM rubber
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
BRAND 462231
外径
49 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® Rubber Sleeve for Filter Crucibles is made from high-quality EPDM rubber, designed to provide a secure and reliable fit for various filter crucibles according to the identification code. This durable sleeve enhances the functionality of filter crucibles by ensuring a tight seal, preventing leaks and contamination during filtration processes.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)