Merck
BR155550
BRAND® weighing dish
polystyrene, L × W × H 125 mm × 100 mm × 19 mm, diamond
別名:
Dishes, Weighing dishes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.71
物質
diamond
polystyrene
包装
case of 500 ea
メーカー/製品名
BRAND 155550
L × W × H
125 mm × 100 mm × 19 mm
dish L × W
125 mm × 100 mm
容量
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG