物質
amber AR-Glass
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 13958
L
695 mm
サイズ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® spare burette tubes for compact burettes are crafted from high-quality Boro 3.3 amber glass, ensuring both durability and visibility for accurate liquid measurement. These spare tubes are specifically designed to be compatible with BLAUBRAND® and SILBERBRAND compact burettes, making them a reliable choice for maintaining your liquid handling systems.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)