物質
polypropylene
詳細
for wide neck bottles
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 130322
フィッティング
thread for GL W 45
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® Screw Cap is a secure blue cap designed for square bottles, featuring a tamper-proof closure that ensures the integrity of the contents. This cap includes a press-off retaining ring and a sealing cone, providing an effective seal to prevent leaks and contamination. Its durable construction makes it suitable for various laboratory and industrial applications, ensuring reliable performance in sample storage and handling.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)