Merck
BR130254
BRAND® amber narrow-mouth bottle, LDPE, with screw cap
capacity 500 mL
別名:
プラスチック, 瓶
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
bottle
low-density polyethylene cap
ジョイント
Joints threaded neck (GL25)
特徴
with cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 130254
キャパシティ
500 mL
直径× H
75 mm × 180 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For storage of light-sensitive substances. With screw cap
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
BR130254-1EA4061831852769