物質
PTFE
メーカー/製品名
BRAND 113135
L
200 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® Forceps with Rectangular Ends are specialized tools designed for handling materials in challenging laboratory environments. Made from high-quality PTFE (polytetrafluoroethylene), these forceps offer exceptional durability and performance. The PTFE construction ensures excellent resistance to a wide range of chemicals, making these forceps suitable for use in corrosive environments. Capable of withstanding high temperatures, these forceps are ideal for applications that involve heat exposure.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)