Merck
BOG00027
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-(4-pyridyl)thiazole
97%, AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8N2S
分子量:
176.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
SMILES記法
Cc1nc(cs1)-c2ccncc2
InChI
1S/C9H8N2S/c1-7-11-9(6-12-7)8-2-4-10-5-3-8/h2-6H,1H3
InChI Key
SZDNUULQXPIYIT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
BOG00027-1G4061825165738