Merck
CDS004659
Sigma-Aldrich
5-(hydroxymethyl)thiazole
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5NOS
CAS番号:
分子量:
115.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
OCc1cncs1
InChI
1S/C4H5NOS/c6-2-4-1-5-3-7-4/h1,3,6H,2H2
InChI Key
WKBQQWDVVHGWDB-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS004659-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Weixun Luo et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 49, 61-68 (2015-05-20)
A non-quaternary ammonium antibacterial methacrylate monomer MEMT derived from thiazole was synthesized and applied into UDMA/TEGDMA dental resin with a series of mass fraction (10 wt%, 20 wt%, and 30 wt%). Double bond conversion, polymerization shrinkage, water sorption, solubility, flexural