Merck
BLN00018
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3ClIN3
CAS番号:
分子量:
279.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
Clc1nccc2[nH]nc(I)c12
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-4-3(1-2-9-5)10-11-6(4)8/h1-2H,(H,10,11)
InChI Key
PBVPGWHQJRFJQU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3