04-1556
Anti-MDM4 Antibody, clone 7A8
clone 7A8, from mouse
別名:
Double minute 4 protein, MDM4-related protein 1, Mdm2-like p53-binding protein, Mdm4 p53 binding protein homolog (mouse), Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding
protein, Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding pr
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7A8, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MDM4(4194)
mouse ... Mdm4(17248)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
転写因子
アポトーシス-追加
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected MDM4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HeLa cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
04-1556:
試験成績書(COA)