About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11NO
CAS番号:
分子量:
173.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
フォーム
solid
SMILES記法
Cc1cc(C)c2nccc(O)c2c1
InChI
1S/C11H11NO/c1-7-5-8(2)11-9(6-7)10(13)3-4-12-11/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
ZZARGBMKKDISDN-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
法的情報
BioBlock製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)