Merck
BAH500250009
SP Bel-Art® Glove Box Iris Port Entry Cover
includes foam gasket material to create tight seal
別名:
glove box
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H50025-0009
詳細
Iris port cover works with H50025-0020 Glove Box Iris Port Entry.
特徴および利点
  • Allows iris ports to be closed off when glove box is not in use
  • Includes foam gasket material to create tight seal
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)