物質
polystyrene
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H42053-0000
容量
0.14 ft3
詳細
Small, clear polystyrene desiccator cabinet safely stacks up to 5 units high for maximum use of dry storage space.
- Pull down door slides out of the way into a compartment located underneath the cabinet
- Ready to use jar of silica gel is included
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)