物質
polystyrene
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H42053-0002
容量
0.1 ft3
詳細
Small, clear polystyrene desiccator cabinet safely stacks up to 5 units high for maximum use of lab bench space.
- Pull down door slides out of the way into a compartment beneath the cabinet
- Rear mounted gas ports are tapered to accept tubing with ¼ to ⅜” I.D.
- Interior volume: 0.1 cu. ft
- Gas ports can be closed to use desiccator with standard desiccant cartridges
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)