Merck
BAH379430000
SP Bel-Art® FEP Coated Steel Forceps
straight (fully coated)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
物質
straight (fully coated)
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H37943-0000
L
11.4 cm (4½ in.) , long
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These forceps are fully coated with brown PTFE FEP and comply with FDA regulations concerning direct food contact.
特徴および利点
  • Wide tips are perfect for lifting cover glasses
  • Available in two styles, bent or straight tip
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)