BAH369420010
SP Bel-Art® Sterileware™ Long Handled Sampling Spoon
white polystyrene, nominal capacity 2.46 mL , ½tsp, L × W 7 in. (178 mm) × 1 in. (25 mm), sterile, pack of 10 ea (individually wrapped)
別名:
Lab Scoop, dispensing tool, spoon
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(4)
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
おすすめの製品
物質
white polystyrene
無菌性
sterile
包装
pack of 10 ea (individually wrapped)
メーカー/製品名
Bel-Art H36942-0010
L × W
7 in. (178 mm) × 1 in. (25 mm)
公称容量
2.46 mL , ½tsp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Designed to gather small amounts of sample material, especially in hard to reach containers.
特徴および利点
- Long handle reaches into jars, bottles and other confined areas
- Minimizes the potential of personal contact with sampled material
- Sterile, FDA grade polystyrene safe for food, drug and cosmetic use
- Individually packaged, sterilized by gamma irradiation, lot stamped for accurate lot tracing
Note: Sterilized products are not returnable.
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)