Merck
BAH147120250
SP Bel-Art® Drum and Carboy Funnel
polypropylene, capacity 4.3 L (1.14 gal)
別名:
PP funnel, large funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H14712-0250
全体高
12.5 in. (309 mm)
キャパシティ
4.3 L (1.14 gal)
stem I.D. × L × O.D.
0.9375 in. (23 mm) × 3.625 in. (91 mm) × 2.0625 in. (52 mm)
top I.D. × O.D.
9.6875 in. (246 mm) × 10.25 in. (260 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Large funnels are ideal for filling drums, barrels, tanks and carboys providing ample volume and fast flow. The two smaller sizes have a handle at the rim for added stability.
特徴および利点
  • Molded of natural polypropylene plastic
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)