Merck
BAH147120200
SP Bel-Art® Drum and Carboy Funnel
polypropylene, capacity 2.1 L (0.56 gal)
別名:
PP funnel, large funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H14712-0200
全体高
9.875 in. (250 mm)
キャパシティ
2.1 L (0.56 gal)
stem I.D. × L × O.D.
0.8125 in. (21 mm) × 3.4375 in. (88 mm) × 2 in. (51 mm)
top I.D. × O.D.
7.8125 in. (198 mm) × 8.125 in. (207 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Large funnels are ideal for filling drums, barrels, tanks and carboys providing ample volume and fast flow. The two smaller sizes have a handle at the rim for added stability.
特徴および利点
  • Molded of natural polypropylene plastic
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)