包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F19604-0000
L × W
1.9375 in. (48.4 mm) × 1.125 in. (28.6 mm)
チューブ類内径
0.25 in. (6 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Connectors have multiple barbs per arm providing additional contact between the fitting and the tubing for extra gripping power.
特徴および利点
- Ensures a tight, secure connection between lengths of tubing having the same inner diameter (I.D.)
- Chemical-resistant polypropylene for use with a wide range of liquids or gases
- FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
- Autoclavable
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)