包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F19603-0000
内径
4.7 mm (0.1875 in.)
L ×幅
1.5 in. (38.1 mm) × 0.875 in. (22.2 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Connectors have multiple barbs per arm providing additional contact between the fitting and the tubing for extra gripping power.
特徴および利点
- Ensures a tight, secure connection between lengths of tubing having the same inner diameter (I.D.)
- Chemical-resistant polypropylene for use with a wide range of liquids or gases
- FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
- Autoclavable
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)