Merck
BAF116600000
SP Bel-Art® indicator bottles
capacity 15 mL (½ oz), polyethylene
別名:
indicator drop bottle, polyethylene bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
物質
polyethylene
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F11660-0000
H
2.9 in. (74 mm)
29 mm
キャパシティ
15 mL (½ oz)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Double duty low density polyethylene bottles can be used as squirt bottles with the supplied tube and as dropper bottles when the tube is removed.
特徴および利点
  • Excellent for use with indicator solutions or dyes
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)