Merck
B80607
Sigma-Aldrich
4-Bromoresorcinol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3-1,3-(OH)2
CAS番号:
分子量:
189.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
bp
150 °C/12 mmHg (lit.)
mp
97-100 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(Br)c(O)c1
InChI
1S/C6H5BrO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
InChI Key
MPCCNXGZCOXPMG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B80607-BULK:
B80607-5G:
B80607-25G:
B80607-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nebebech Belai et al.
Journal of AOAC International, 102(3), 936-941 (2018-11-20)
Background: Certain impurities in the color additives drug and cosmetic (D&C) Red No. 21 (R21), D&C Red No. 22 (R22), and their lakes are limited to levels specified in the Code of Federal Regulations (CFR) and are quantified by the