Merck
B43205
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis(4,5-dimethylimidazole)
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N4
CAS番号:
分子量:
190.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1nc([nH]c1C)-c2nc(C)c(C)[nH]2
InChI
1S/C10H14N4/c1-5-6(2)12-9(11-5)10-13-7(3)8(4)14-10/h1-4H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
YDDBHCXOIBPIFS-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains 4,5-dimethyl-2,2′-biimidazole
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B43205-BULK:
B43205-VAR:
B43205-5G:
B43205-1G:
B43205-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)