Merck
B23077
Sigma-Aldrich
ベンジル4-ヒドロキシフェニルケトン
97%
別名:
4′-ヒドロキシ-2-フェニルアセトフェノン, 4′-ヒドロキシデオキシベンゾイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2COC6H4OH
CAS番号:
分子量:
212.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
148-151 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15H,10H2
InChI Key
JBQTZLNCDIFCCO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B23077-25G:
B23077-VAR:
B23077-BULK:
B23077-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)