Merck
ANV00066
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2-methyl-1H-imidazole
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5IN2
分子量:
208.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
Cc1ncc(I)[nH]1
InChI
1S/C4H5IN2/c1-3-6-2-4(5)7-3/h2H,1H3,(H,6,7)
InChI Key
SEDSLMWYUQACGR-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ANV00066-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)