Merck
692549
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-7-アザインドール
97%
別名:
5-ブロモ-1H-ピロロ[2,3-b]ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5BrN2
CAS番号:
分子量:
197.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
176-180 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1cnc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-5-1-2-9-7(5)10-4-6/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
LPTVWZSQAIDCEB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
692549-BULK:
692549-1G:
692549-VAR:
692549-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)