Merck
ALD00502
Sigma-Aldrich
5-(methylthio)-1,2,3-triazine
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5N3S
分子量:
127.17
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CSC1=CN=NN=C1
InChI
1S/C4H5N3S/c1-8-4-2-5-7-6-3-4/h2-3H,1H3
InChI Key
PRNOGQAIIJRVIY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1, 2, 3-Triazines have shown to be reactive substrates in inverse electron demand Diels-Alder strategies. Recent examples by Boger and coworkers utilize this reactive motif in the construction of highly functionalized N-containing heterocycles.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00502-100MG:
ALD00502-BULK:
ALD00502-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)