Merck
ALD00104
Sigma-Aldrich
Methyl 1,2,3-triazine-4-carboxylate
別名:
1,2,3-Triazine-4-carboxylic acid, methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N3O2
CAS番号:
分子量:
139.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OC)C1=CC=NN=N1
InChI
1S/C5H5N3O2/c1-10-5(9)4-2-3-6-8-7-4/h2-3H,1H3
InChI Key
BYTPHJAFXFEZLP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,2,3-Triazines have been shown to be reactive substrates in inverse electron demand Diels-Alder strategies. Recent examples by the Boger Research Group have utilized this reactive motif in the construction of highly functionalized N-containing heterocycles.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00104-100MG:
ALD00104-BULK:
ALD00104-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The inverse electron demand Diels-Alder reactions of electron-deficient heterocycles are significant cycloaddition reactions for the total synthesis of natural products containing highly substituted and functionalized heteroaromatic ring systems.