Merck
ALD00476
Sigma-Aldrich
Sodium (4-bromophenyl)methanesulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BrNaO2S
分子量:
257.08
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
SMILES記法
O=S(CC1=CC=C(Br)C=C1)O[Na]
アプリケーション
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
法的情報
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00476-500MG:
ALD00476-VAR:
ALD00476-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)