Merck
ALD00374
Sigma-Aldrich
L-Fmoc-3-fluorophenylalanine
別名:
Fmoc-Phe(3-F)-OH, Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H20FNO4
CAS番号:
分子量:
405.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
beige
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC1=CC=CC(C[C@H](NC(OCC2C3=C(C4=C2C=CC=C4)C=CC=C3)=O)C(O)=O)=C1
InChI
1S/C24H20FNO4/c25-16-7-5-6-15(12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-10-3-1-8-17(19)18-9-2-4-11-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
InChI Key
DWSDVARCJDOADL-QFIPXVFZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Phenylalanine derivative was introduced in collaboration with Yu and coworkers in reflection to a methodology reported in C-H Activation.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)