Merck
ALD00106
Sigma-Aldrich
5-Methoxycarbonyl-1,2,3-triazine
別名:
1,2,3-Triazine-5-carboxylic acid, methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N3O2
CAS番号:
分子量:
139.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(OC)C1=CN=NN=C1
InChI
1S/C5H5N3O2/c1-10-5(9)4-2-6-8-7-3-4/h2-3H,1H3
InChI Key
DZONTPIFZFRSGP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1,2,3-Triazines have been shown to be reactive substrates in inverse electron demand Diels-Alder strategies. Recent examples by the Boger Research Group have utilized this reactive motif in the construction of highly functionalized N-containing heterocycles.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00106-VAR:
ALD00106-BULK:
ALD00106-1G:
ALD00106-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The inverse electron demand Diels-Alder reactions of electron-deficient heterocycles are significant cycloaddition reactions for the total synthesis of natural products containing highly substituted and functionalized heteroaromatic ring systems.