Merck
A7782
Sigma-Aldrich
8-アミノ-2-ナフタレンスルホン酸
≥97%
別名:
1-ナフチルアミン-7-スルホン酸, クレベス酸-1,7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC10H6SO3H
CAS番号:
分子量:
223.25
Beilstein:
2115629
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cccc2ccc(cc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-10-3-1-2-7-4-5-8(6-9(7)10)15(12,13)14/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
InChI Key
QEZZCWMQXHXAFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
8-Amino-2-naphthalenesulfonic acid can be used as a reactant to synthesize:
  • Fe3O4/sulfonated polyaniline composite material via chemical oxidative polymerization with aniline in the presence of magnetite (Fe3O4) nanoparticles.
  • Prismatic crystals of strychnine-8-ammonio-2-naphthalenesulfonate-water by heating with strychnine in water/ethanol solvent mixture.
  • 5-amino-9-dialkylamino benzo[a]phenoxazine dyes (Nile blue analogs) by condensation with N-alkyl or N-sulfo-propyl 4-arylazo-substituted 3-hydroxyaniline.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A7782-VAR:
A7782-25G:
A7782-100G:
A7782-5G:
A7782-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Strychnine-8-ammonio-2-naphthalenesulfonate-water (1/1/3.5): The first structure of a strychnine or brucine compound with a zwitterionic species
Smith G, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 36(12), 805-811 (2006)
A S Rodrigues et al.
Chemosphere, 205, 433-442 (2018-05-01)
The electrodegradation of the 4-aminonaphthalene-1-sulfonic acid (4AN1S), 5-aminonaphthalene-2-sulfonic acid (5AN2S) and 8-aminonaphthalene-2-sulfonic acid (8AN2S) was studied, using two electrode materials as anode, BDD and Ti/Pt/PbO2, and two different electrolytes, sodium sulfate and sodium chloride. The highest COD removal rates were