About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5N3O2
CAS番号:
分子量:
127.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
135 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1n[nH]cc1C(O)=O
InChI
1S/C4H5N3O2/c5-3-2(4(8)9)1-6-7-3/h1H,(H,8,9)(H3,5,6,7)
InChI Key
KMRVTZLKQPFHFS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A77407-50G:
A77407-5G:
A77407-1G:
A77407-VAR:
A77407-BULK:
A J Dobson et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 54 ( Pt 2), 253-256 (1998-04-16)
3-Aminopyrazole-4-carboxylic acid, C4H5N3O2, crystallized in the non-centrosymmetric space group P21 in the zwitterionic form. Intermolecular N--H...O hydrogen bonds with N...O distances of 2.768 (2) and 2.747 (2) A link molecules into two sets of chains propagating along [110] and [110].