Merck
153052
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulfate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N4O · 0.5H2SO4
CAS番号:
分子量:
175.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
官能基
amide
SMILES記法
NC1=NNC=C1C(N)=O
InChI
1S/2C4H6N4O.H2O4S/c2*5-3-2(4(6)9)1-7-8-3;1-5(2,3)4/h2*1H,(H2,6,9)(H3,5,7,8);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
UMPKASYMNORSRO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulfate salt was used to prepare 3-carbamoyl derivatives.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
153052-1G:
153052-5G:
153052-VAR:
153052-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
3-Substituted 5,7-dimethylpyrazolo(1,5-a)pyrimidines, 3',5'-cyclic-AMP phosphodiesterase inhibitors. 1.
T Novinson et al.
Journal of medicinal chemistry, 17(6), 645-648 (1974-06-01)