Merck
A46404
Sigma-Aldrich
1-アミノ-4-クロロナフタレン
98%
別名:
4-クロロ-1-ナフチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC10H6Cl
CAS番号:
分子量:
177.63
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8ClN/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,12H2
InChI Key
DEPDZGNUVOAZCW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A46404-BULK:
A46404-25G:
A46404-100G:
A46404-VAR:
A46404-1G:
A46404-250G:
A46404-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)