Merck
96720
Sigma-Aldrich
Z-Tle-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥99.0% (HPLC)
別名:
Z-L-tert-Leucine (dicyclohexylammonium) salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH(NHCOOCH2C6H5)COOH · HN(C6H11)2
CAS番号:
分子量:
446.62
Beilstein:
3831936
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]20/D −6.5±1°, c = 1% in methanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
163-167 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4.C12H23N/c1-14(2,3)11(12(16)17)15-13(18)19-9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17);11-13H,1-10H2/t11-;/m1./s1
InChI Key
ZZVHEFCADXTNTP-RFVHGSKJSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)