Merck
936561
Sigma-Aldrich
(S,R,S)-AHPC-CO-PEG1-C2-acid
≥95%
別名:
3-(3-(((S)-1-((2S,4R)-4-Hydroxy-2-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl) pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-3-oxopropoxy)propanoic acid, 3-[3-[[(S)-1-[(2S,4R)-4-Hydroxy-2-[[4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]carbamoyl]pyrrolidin-1-yl]-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-3-oxopropoxy]propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H38N4O7S
CAS番号:
分子量:
574.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.21
ligand
VH032
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
white to light yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C([C@@H](NC(CCOCCC(O)=O)=O)[C@@](C)(C)C)(=O)N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C=C2)C3=C(C)N=CS3)=O)C[C@@H](O)C1
InChI Key
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
アプリケーション
(S,R,S)-AHPC-CO-PEG1-C2-acid is a functionalized von Hippel-Lindau (VHL) ligand. It contains a terminal carboxyl group for conjugation with amine linkers. A basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
法的情報
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
936561-VAR:
936561-50MG:
936561-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
936561-50MG4065270786906