Merck
936103
Sigma-Aldrich
tBuXPhos Pd G6 Br
別名:
tBuXphos OAC precatalyst Br
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H55BrNO2PPd
分子量:
823.19
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.21
フォーム
powder
品質水準
SMILES記法
Br[Pd-](C1=CC=C(NC(OC2=CC=CC=C2)=O)C=C1)[P+](C(C=CC=C3)=C3C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C4)=C4C(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
アプリケーション
tBuXPhos Pd G6 Br is an oxadative addition complex (OAC) of tBuXPhos for use in bioconjugation. The OAC can be used to arylate cysteine followed by subsequent protein-peptide cross-linking.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
936103-BULK:
936103-100MG:
936103-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)