グレード
battery grade
品質水準
形状
slurry
組成
Active material, >36 wt. %
Solid content, 40-60 wt. %
粒径
6-7 μm (APS)
アプリケーション
battery manufacturing
詳細
Our ready-to-cast lithium manganese dioxide (LMO) slurry is a liquid-type dispersion, composed of high-purity spinel-type LMO (D50 particle size 12-18 microns), conductive additives, binder, and organic solvent. The product features a high loading content and excellent stability, ensuring superior performance and uniformity in battery fabrication.
アプリケーション
Our ready-to-cast LMO cathode slurry is specifically designed to enable the production of high-performance LMO cathodes for lithium-ion batteries. The slurry can be easily coated onto aluminum foil current collectors using blade-coating or slot-die coating techniques. Due to the precise formulation of our slurry, it is stable and processable, ensuring uniform and defect-free films of silicon anode material. The high active content and excellent stability of our ready-to-cast LMO cathode slurry result in superior battery performance. Researchers can readily use our slurry to optimize their lithium-ion battery fabrication process, resulting in high-performance batteries suitable for a variety of applications.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
935387-25G:
935387-BULK:
935387-25ML:
935387-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)